Learn More
Wolframdraht, 0.2 mm (0.008 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
215.00 CHF - 920.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-33-7 |
---|---|
Summenformel | W |
Molekulargewicht (g/mol) | 183.84 |
MDL-Nummer | MFCD00011461 |
InChI-Schlüssel | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder |
PubChem CID | 23964 |
ChEBI | CHEBI:27998 |
IUPAC-Name | Wolfram |
SMILES | [W] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11319987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042807.H2 |
50 m |
215.00 CHF
50 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11329987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042807.H7 |
250 m |
920.00 CHF
250 Meter |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-33-7 | |
183.84 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
23964 | |
Wolfram |
W | |
MFCD00011461 | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
CHEBI:27998 | |
[W] |
Spezifikation
Tungsten wire | |
7440-33-7 | |
W | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
[W] | |
183.84 | |
CHEBI:27998 | |
≈0.61g/m |
0.2mm (0.008 in.) dia. | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011461 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
Wolfram | |
23964 | |
99.95% | |
Draht |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen