Learn More
Wolframdraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386567
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframdraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386567
100 m, 100 Meter
Click to view available options
Menge:
100 m
500 m
Packungsgröße:
100 Meter
500 Meter
Artikelnummer. 11386567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000457.H4
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca.15.2 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powderMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray wire
Dichte 19.3g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 100 m
Außendurchmesser (metrisch) 0.075 mm
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerE24Z001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer000457.H9,000457.H4
ChargennummerG19K28 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer000457.H9,000457.H4
ChargennummerK27S018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer000457.H9,000457.H4
ChargennummerC08Q04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer000457.H9,000457.H4
ChargennummerI09U009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer000457.H9,000457.H4
Name des Produkts
Wolframdraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >