Learn More
Wolframdraht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11379688
Verfügbar ab: 02-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframdraht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379688
500 m, 500 Meter
Click to view available options
Menge:
100 m
2500 m
500 m
Packungsgröße:
2500 Meter
500 Meter
Artikelnummer. 11379688
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044191.H9
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis Annealed
Aussehen Silver Gray wire
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 500 m
Form Draht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX03K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog Number044191.H9,044191.H4
ChargennummerW06K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number044191.H9,044191.H4
ChargennummerQ04K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number044191.H9,044191.H4
ChargennummerZ19I060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number044191.H9,044191.H4
ChargennummerP29I045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044191.H9,044191.H4
Name des Produkts
Wolframdraht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >