Learn More
Wolfram(VI)-oxid, 99.998 % (Metallbasis ohne Mo), Mo 100 ppm, Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-35-8 | O3W | 231.837 g/mol
188.00 CHF - 619.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-35-8
Summenformel O3W
Molekulargewicht (g/mol) 231.837
MDL-Nummer MFCD00011466
InChI-Schlüssel ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
PubChem CID 14811
IUPAC-Name Trioxowolfram
SMILES O=[W](=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11336718
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013398.14
25 g
188.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11326718
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013398.22
100 g
619.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tungsten(VI) oxide is used in tungsten and tungstate manufacturing which are used as X-ray screens and for fire proofing fabrics. It is used as a ceramic pigment. Nanowires of tungsten(VI) oxide are capable of absorbing a higher percentage of the sun radiation since it absorbs blue light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-231-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YO7760000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Wolfram(VI)-oxid, 99.998 % (Metallbasis ohne Mo), Mo 100 ppm, Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals