Learn More
Tungsten(V)-Ethoxid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11328958
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tungsten(V)-Ethoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328958
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11328958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041794.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zwischenprodukt für Sol-Gel-Beschichtungen
Tungsten(V) ethoxide is used as an intermediate for sol-gel coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26143-11-3
Summenformel C10H25O5W
Molekulargewicht (g/mol) 409.15
MDL-Nummer MFCD00078041
InChI-Schlüssel SRGJJDPFERQMIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten v ethoxide, pentaethoxywolfram v, tungsten pentaethoxide, acmc-1cbw9, tungsten 5+ pentakis ethoxide
PubChem CID 57357833
IUPAC-Name hexaethoxytungsten
SMILES CCO[W](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten(V) ethoxide
Siedepunkt 110°C to 115°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel W(OC2H5)5
Menge 10 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrocarbons.
Formelmasse 409.15
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tungsten(V) ethoxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tungsten(V) ethoxide
Name des Produkts
Tungsten(V)-Ethoxid, Thermo Scientific Chemicals >