Learn More
Wolfram(V)-dichlorid-Triethoxid, 10 % (w/v) in Ethanol
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tungsten(V) dichloride triethoxide |
Farbe | Blau |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 25 mL |
Strukturformel | WCl2(OC2H5)3 |
UN-Nummer | UN2924 |
Formelmasse | 389.94 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 10% w/v in ethanol |
Geruch | Alcohol-like |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wolfram(V)-dichlorid-Triethoxid, 10 % (w/v) in Ethanol >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur