Learn More
Wolfram(V)-dichlorid-Triethoxid, 10 % (w/v) in Ethanol
Artikelnummer. 11343548
25 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 45000-93-9
Summenformel C6H18Cl2O3W
Molekulargewicht (g/mol) 392.947
MDL-Nummer MFCD00210651
InChI-Schlüssel AQDCOTYKQNGVLX-UHFFFAOYSA-L
Synonym tungsten v dichloride triethoxide w/v in ethanol
PubChem CID 86208842
IUPAC-Name Dichlorwolfram; Ethanol
SMILES CCO.CCO.CCO.Cl[W]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten(V) dichloride triethoxide
Farbe Blau
Physikalische Form Flüssig
Menge 25 mL
Strukturformel WCl2(OC2H5)3
UN-Nummer UN2924
Formelmasse 389.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/v in ethanol
Geruch Alcohol-like
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wolfram(V)-dichlorid-Triethoxid, 10 % (w/v) in Ethanol >