Learn More
Wolframsulfid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311878
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframsulfid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311878
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11311878
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011829.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Tungsten sulfide is used as a component of catalysts for hydrotreating of crude oil, hydrodesulfurization and hydrodenitrification reactions. It finds application as solid-state secondary lithium battery cathodes and other electrochemical devices. It is found that it forms inorganic nanotubes, which is better reinforcing agents than carbon nanotubes. Tungsten sulfide addition to epoxy resin improves adhesion, fracture toughness and strain energy release rate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12138-09-9
Molekulargewicht (g/mol) 247.96
MDL-Nummer MFCD00011467
InChI-Schlüssel ITRNXVSDJBHYNJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name disulfanylidenetungsten
SMILES S=[W]=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten sulfide
Schmelzpunkt 1250°C (decomposition)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.8% metal basis
Summenformel S2W
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 247.98
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.5
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU19K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number011829.30,011829.18
ChargennummerR11G063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2023 Catalog Number011829.18
ChargennummerY23I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number011829.30,011829.18
ChargennummerG31L42 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011829.30,011829.18
ChargennummerA16N29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011829.30,011829.18
Name des Produkts
Wolframsulfid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >