Learn More
Wolfram-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, NH3-Lösung, 0.1 M, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10667412
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 11461
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 500 mL
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Produktidentifikator
  • Tungsten solution 1000 ppm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wolfram-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, NH3-Lösung, 0.1 M, Fisher Chemical >