Learn More
Wolfram-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, NH3-Lösung, 0.1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 100 mL |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tungsten solution 1000 ppm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wolfram-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, NH3-Lösung, 0.1 M, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur