Learn More
Wolframstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11355888
Verfügbar ab: 04-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355888
5 cm, 5 Zentimeter
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
Packungsgröße:
25 Zentimeter
5 Zentimeter
Artikelnummer. 11355888
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010403.BQ
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powderMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 cm
Reinheit (%) 99.95%
Gewicht ≈24.4g/cm
Form Stange
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY22K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Artikelnummer010403.BQ,010403.BU
ChargennummerZ13K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Artikelnummer010403.BQ,010403.BU
ChargennummerY04I052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Artikelnummer010403.BQ,010403.BU
ChargennummerY04I054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Artikelnummer010403.BQ,010403.BU
ChargennummerR10I037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2022 Artikelnummer010403.BQ,010403.BU
Name des Produkts
Wolframstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >