Learn More
Wolframstab, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
44.27 CHF - 155.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-33-7 |
---|---|
Summenformel | W |
Molekulargewicht (g/mol) | 183.84 |
MDL-Nummer | MFCD00011461 |
InChI-Schlüssel | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder |
PubChem CID | 23964 |
ChEBI | CHEBI:27998 |
IUPAC-Name | Wolfram |
SMILES | [W] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11309887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042233.9X |
2 x 10 cm |
44.27 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11399877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042233.BV |
30 cm |
57.75 CHF
30 Zentimeter |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11319887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042233.RR |
10 x 10 cm | N/A | |||||||
11389877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042233.CE |
5 x 30 cm |
155.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-33-7 | |
183.84 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
23964 | |
Wolfram |
W | |
MFCD00011461 | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
CHEBI:27998 | |
[W] |
Spezifikation
Tungsten rod | |
7440-33-7 | |
W | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
[W] | |
183.84 | |
CHEBI:27998 | |
≈3.4g/10cm |
1.5mm (0.06 in.) dia. | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011461 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
Wolfram | |
23964 | |
99.95% | |
Stange |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen