Learn More
Wolframpulver, -50 +100 Mesh, ≥99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15456915
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframpulver, -50 +100 Mesh, ≥99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456915
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 15456915
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045379.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten powder
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 100 g
Reinheit (%) ≥99%
Netzgröße −50+100 Mesh
Form Pulver
Name des Produkts
Wolframpulver, -50 +100 Mesh, ≥99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >