Learn More
Wolfram-Gaze, vergoldet, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11375227
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolfram-Gaze, vergoldet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375227
75 x 75 mm
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Artikelnummer. 11375227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040926.FL
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Drahtgewebe; offene Fläche: 90.3 %; Öffnungsbreite: 0.019 Zoll
Filtration, electrodesTungsten gauze, gold plated, wire is used in filtration. It also serves as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten
Menge 75 x 75 mm
Löslichkeitsinformationen Soluble in mixture of nitric acid and hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Netzgröße 50 Mesh
Form Gaze, vergoldet
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerF22Y013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2022 Catalog Number040926.GT,040926.FL
ChargennummerC19L51 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number040926.GT,040926.FL
Name des Produkts
Wolfram-Gaze, vergoldet, Thermo Scientific Chemicals >