Learn More
Wolframfolie, 1 mm Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tungsten |
Aussehen | Silver Gray foil |
Dichte | 19.3g/cm3 |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% (Metals basis) |
Menge | 50 x 100 mm |
Form | Folie, 1.0 mm (0.04 Zoll) dick |
Name des Produkts
Wolframfolie, 1 mm Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur