Learn More
Wolframkarbid-Kobalt, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358227
Wolframkarbid-Kobalt, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358227
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11358227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022955.30
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 12774-15-1 | CHCoW | 255.79 g/mol
Tungsten carbide Cobalt is used in cutting tools, having hard ceramic crystals of a few microns in size within a ductile metal matrix, use as electrodes for Electrode Discharge Machining. It is also used in production of tools for milling, drilling and pressing/punching processes, surgical instruments, product is the rotating balls used in ball point pens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12774-15-1
Summenformel CHCoW
Molekulargewicht (g/mol) 255.79
MDL-Nummer MFCD00064847
InChI-Schlüssel IKEHVRMRUVYPGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten carbide cobalt, methylidynetungsten cobalt
PubChem CID 56846058
SMILES [Co].C#[W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten carbide Cobalt
Farbe Grau
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich WC:Co; 94:6 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3178
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Kobalt;Methylidynwolfram
Reinheit (%) 99%
Netzgröße −325 Mesh
Geruch Odorless
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ15Y897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog Number022933.K7,022933.M1,022933.K2,022955.30
ChargennummerJ20W894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2022 Catalog Number022933.K7,022933.M1,022933.K2,022955.30
ChargennummerC101012-NPA Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number022933.K7,022933.M1,022933.K2,022955.30
ChargennummerC081104-NPA Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number022933.K7,022933.M1,022933.K2,022955.30
Chargennummer080519-NPA Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number022933.K7,022933.M1,022933.K2,022955.30
Name des Produkts
Wolframkarbid-Kobalt, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >