Learn More
Wolframkarbid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12070-12-1 | CW | 195.85 g/mol
69.55 CHF - 227.03 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12070-12-1 |
---|---|
Summenformel | CW |
Molekulargewicht (g/mol) | 195.85 |
MDL-Nummer | MFCD00011464 |
InChI-Schlüssel | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tungsten carbide, tungsten iv carbide, rfdbds g@, tungsten carbide ds 60, methanidylidynetungstenylium, methanidylidynetungsten 1+, tungsten-carbide/cobalt co=8wt% powder nano |
IUPAC-Name | Wolframmethanid |
SMILES | [C-]#[W+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11328488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040502.18 |
50 g |
69.55 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11318488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040502.30 |
250 g |
227.03 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Sintered tungsten carbide cutting tools are very abrasion resistant. Tungsten carbide is often used in armor-piercing ammunition. Tungsten carbide is also an effective neutron reflector. Hard carbides, especially tungsten carbide, are used by athletes for balance. Tungsten carbide is also used for making surgical instruments
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12070-12-1 | |
195.85 | |
UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N | |
Wolframmethanid |
CW | |
MFCD00011464 | |
tungsten carbide, tungsten iv carbide, rfdbds g@, tungsten carbide ds 60, methanidylidynetungstenylium, methanidylidynetungsten 1+, tungsten-carbide/cobalt co=8wt% powder nano | |
[C-]#[W+] |
Spezifikation
Tungsten Carbide | |
12070-12-1 | |
99%, metal basis | |
MFCD00011464 | |
Insoluble in water. Soluble in nitric acid and hydrochloric acid. | |
[C-]#[W+] | |
195.85 | |
15.63 |
2870°C | |
Pulver | |
CW | |
tungsten carbide, tungsten iv carbide, rfdbds g@, tungsten carbide ds 60, methanidylidynetungstenylium, methanidylidynetungsten 1+, tungsten-carbide/cobalt co=8wt% powder nano | |
UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N | |
Wolframmethanid | |
195.86 |
Sicherheit und Handhabung
Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P261-P271-P304+P340-P311-P501c
Gehäuse H331
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,1
missing translation for 'einecsNumber' : 235-123-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YO7250000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen