Learn More
Biochrom Wolfram-Glühfaden
Wolfram-Halogen-Lampe mit vertikalem Faden für Ultrospec 500 Spektralfotometer für den sichtbaren/UV-Bereich
Marke:  Biochrom 80-2022-94
Artikelnummer. 10794787
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Wolfram-Halogenlampe
  • Waagrechter Glühfaden
  • Zur Verwendung mit Ultrospec 500 Pro UV/Visible-Spektralfotometer
Spezifikation
Spezifikation
Wire Terminal
12 V
UV and Visible
Ultrospec™ 500 pro Spektralfotometer für den sichtbaren/UV-Bereich
Wolfram-Halogenlampe
20 W
Vertikal
Halogenlampe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biochrom Wolfram-Glühfaden > Zur Verwendung mit Ultrospec 500 Pro Spektralfotometer für den sichtbaren/UV-Bereich