Learn More
Wolframborid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327407
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframborid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327407
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11327407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012559.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12007-09-9 | BW | 194.65 g/mol
it is used as an abrasives used in thin, thick Film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12007-09-9
Summenformel BW
Molekulargewicht (g/mol) 194.65
MDL-Nummer MFCD00049708
InChI-Schlüssel JEEHQNXCPARQJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten boride, tungsten monoboride, tungstenioborane
PubChem CID 82793
IUPAC-Name Boranylidynwolfram
SMILES B#[W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten boride
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 194.66
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2024 Catalog Number012559.14,012559.22
ChargennummerM19I030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012559.14,012559.22
ChargennummerP21A027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012559.14,012559.22
ChargennummerI12T042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012559.14,012559.22
ChargennummerE08T005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012559.14,012559.22
Name des Produkts
Wolframborid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >