missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Tumor-Nekrose-Faktor-alpha (31-45), Mensch, Alfa Aesar™
354.00 CHF - 542.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Store at -20°C |
---|---|
Format | Fest |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Store at -20°C | |
Fest | |
Lichtempfindlich |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tumor-Nekrose-Faktor-alpha (31-45), Mensch, Alfa Aesar™