Learn More
Fisherbrand™ Tuff-Tip™ pH-Kombinationselektrode
Diese pH-Kombinationselektrode ist ideal für Messungen stark belasteter Proben mit hohem Verschmutzungsgrad.
Marke: Fisherbrand™ 5733534-003B
Beschreibung
- Unzerbrechliche epoxidgelierte pH-Elektrode mit geschützter, stoßfester Tuff Tip™-Kugel
- Keramische, ringförmige Verbindung unempfindlich gegen Verschmutzung
- Die Doppelkontaktelektroden werden für geladene Lösungen empfohlen
- Weniger Wartung und kurze Reaktionszeit
- Geliefert mit Kabel von 1 m Länge DIN oder BNC
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
12 mm | |
Für stark belastete Proben mit hohem Verschmutzungsgrad | |
120 mm | |
0 bis 13 |
Einzeldiaphragma | |
pH-Kombinationselektrode | |
1 m Kabel, BNC-Anschluss | |
Epoxidgehäuse | |
–5 bis 100 °°C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tuff-Tip™ pH-Kombinationselektrode > Einzeldiaphragma; Kabellänge: 1 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur