Learn More
Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Variety Pack
Das Tubulin Tracker Variety Pack ist ein Kit mit Tubulin Tracker Green und Tubulin Tracker Deep Red, die bei Bindung an polymerisiertes Tubulin in lebenden Zellen eine grüne bzw. tiefrote Fluoreszenz liefern.
Marke: Invitrogen™ T34079
275.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
297.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Tubulin Tracker Grün bietet Fluoreszenz mit Anregungsmaxima von 494 nm und Emissionsmaxima von 522 nm und kann mit den standardmäßigen FITC/GFP-Filtereinstellungen mit einem Fluoreszenzmikroskop erkannt werden. Tubulin Tracker Tiefrot bietet Fluoreszenz mit Anregungsmaxima von 652 nm und Emissionsmaxima von 669 nm und kann mit den standardmäßigen Cy5-Filtereinstellungen erkannt werden.
Spezifikation
Enthält ausreichend Material für jeweils mindestens 60 Objektträger für Tubulin Tracker Green und Tubulin Tracker Deep Red bei 1 ml/Objektträger und 1 x Arbeitskonzentration.Dieses Kit enthält ein Tubulin Tracker Green-Kit (Kat.- Nr. T34078) und ein Tubulin Tracker | |
2 x 60 Slides | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Tubulin Tracker |
Tubulin Tracker Deep Red: 652/669, Tubulin Tracker Green: 494/522 | |
TubulinTracker™ | |
UV-Vis-Markierungen | |
Tubulin |