Learn More
Fisherbrand™ 10M Tubing pvc normal wall transparent bore 5mm wa
Geringtoxische und farblose Schläuche mit normaler Wandstärke.
Marke:  Fisherbrand™ PVCNT/N05.0/10M
Artikelnummer. 12355859
  • 5.00 CHF / 10 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann bei 121 °C dampfsterilisiert werden
  • Lieferbar in Spulenform
Spezifikation
Spezifikation
Modell: B.S.2571 TYP E3
5 mm
8 mm
Farblos
Autoklavierbar
PVC
1.5 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 10M Tubing pvc normal wall transparent bore 5mm wa >