Learn More
TUBING HOLDER
Die Polypropylenklemme fixiert flexible Schläuche in Bechern oder anderen offenen Behältern.
Marke:  Bel-Art - SP Scienceware F18235-0000
Artikelnummer. 10527551
  • 32.95 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Passt genau über den Becherrand
  • Der lange Arm misst 2 in. (51 mm) und enthält ein Loch für die Aufnahme eines Schlauchs mit einem maximalen Außendurchmesser von 0,375 in. (9,5 mm)
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Polypropylen
Schlauchhalter
Name des Produkts
TUBING HOLDER > Für Schläuche mit 3/8 in