Learn More
Cole-Parmer™ Kapillarschneider
Diese Schlauchschneider eignen sich für den allgemeinen Zuschnitt von Schläuchen. Cole-Parmer™ Tisch-Schlauchschneider eignen sich optimal für Anwendungen im Labor. Die Stahlklinge schneidet im rechten Winkel durch Kunststoffschläuche mit einem Außendurchmesser von 1/16 bis 5/8 in.
Marke: Cole-Parmer™ H21010-0000
56.39 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie diesen Schlauchschneider für allgemeine Anwendungen zum Schneiden von Schläuchen.Cole-Parmer™ Tischschlauchschneider eignen sich ideal für den Laboreinsatz.Die Stahlklinge ermöglicht rechtwinklige Schnitte in Kunststoffschläuchen mit 1/16 bis 5/8 Zoll Außendurchmesser.
Für saubere, gerade Schnitte- Tragbarer Taschenschneider
- Schneidet flexible Schläuche von 1.6 bis 19 mm (0.06 bis 0.75 in.) AD
- Die Klemmbacke ist leicht federbelastet und bleibt aus Sicherheitsgründen geschlossen, wenn sie nicht benutzt wird
- Austauschbare Klinge aus gehärtetem Stahl
- Länge: 7.6 cm (3 in.)
Spezifikation
Steel | |
1,6 mm bis 19 mm | |
7,6 cm | |
Flexibel |
0,06 in bis 0,75 in | |
3 in. | |
Je 1 x | |
Kapillarschneider |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30