Learn More
Benchmark Scientific TubeRoller Tilting Tube und Bottle Roller
Der TubeRoller bietet eine gründliche und dennoch schonende Mischung von Proben in vielfältigen Behältern, darunter Vacutainer™ Röhrchen, Flaschen, Reagenzgläser und Rollerflaschen. Ein Ende des TubeRoller ist erhöht, wodurch eine Wellenbewegung erzeugt wird, die gründlicheres Mischen ermöglicht.
Marke:  Benchmark Scientific R3005-E
769.81 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15435433
  • 1075.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • Sanfte Rollbewegung
  • Glatt, um 5° neigbar
  • Für homogenes Mischen
  • Ein angehobenes Ende erzeugt wellenähnliche Wirkung für gründliches Mischen
  • Für Röhrchen und Flaschen mit Durchmessern von 8 bis 200 mm
  • Entwickelt für Forschungslabore, klinische Labore und Arztpraxen
Spezifikation
Spezifikation
±5°
230 V
50 Hz
3,5 in.
18 in.
7 in.
10 lb.
TubeRoller
38 U/min
50 W
Pulverbeschichtetes Aluminium
9 cm
45 cm
18 cm
4,5 kg
>80 %
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benchmark Scientific TubeRoller Tilting Tube und Bottle Roller > 230 V