Learn More
Benchmark Scientific™ TubeRoller Rocking Rollers
The TubeRoller is designed for gentle, thorough mixing in Vacutainers™, bottles, test tubes, centrifuge tubes, and roller bottles in clinical and research settings.
Marke:  Benchmark Scientific™ R3010-E
1151.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17917080
  • 1385.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
  • Gentle rolling motion with 5° tilt
  • Complete, thorough mixing
  • Accepts tubes and bottles from 8 to 200 mm
  • Ideal for research and clinical laboratories
Spezifikation
Spezifikation
±5°
230 V
50 W
39 bis 104 °F
45 x 36 x 9 cm
19 lb.
TubeRoller
10 Roller Bars/Pk.
2 bis 80 U/min
4°C bis 40°C
8 to 200 mm Dia. Tubes and Bottles
Powder Coated Steel
32 cm
8.6 kg
80% Non-condensing
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benchmark Scientific™ TubeRoller Rocking Rollers > TubeRoller Rocking Rollers; Material: Powder Coated Steel