Learn More
Sartorius Einwegnährböden VLB-S7-S-Bouillon, (VE=50 Stck.)
Fertigmedien in Röhrchen sparen Zeit und Kosten
Marke: Sartorius 14127----------K
235.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das gebräuchlichste Kulturmedium für Mikroorganismen ist Agar. Dies kann für Membranfiltrationsverfahren oder für die direkte Inkubation verwendet werden. Agar in Röhrchen kann auf Agarplatten gegossen werden. Der Inhalt eines Röhrchens ist ausreichend für zwei 90 oder drei 60 mm-Petrischalen.
- 20 ml-Röhrchen, 50 Röhrchen pro Box
- Nach international gültigen Formulierungen
- Gleichbleibende Qualität
Spezifikation
Flüssig | |
VLB-S7-S-Bouillon | |
Microbial Detection | |
Lactobacilli und Pedicocci und andere Organismen, die Bier verderben lassen | |
20 mL |
Deutschland | |
Sterile | |
20 mL | |
Flasche |
Sicherheit und Handhabung
- X50 20ML MEDIA VLB-S7-S ST
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose