Learn More
UVP Weisslicht-Lampe für PCR Kabine, 34-0087-01
Ersetzen Sie ältere Lichtröhren durch qualitativ hochwertige Ersatzteile. UVP Ultra Violet Product™ Ersatzröhre für UV/UV2 PCR-Arbeitsstation hält Ihre UV PCR-Arbeitsstation in einem ordnungsgemäßen Betriebszustand.
Marke:  UVP 34-0087-01
Artikelnummer. 12341153
  • 28.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Geeignet für UV/UV2-PCR-Workstations
  • 15 W weißes Licht
Spezifikation
Spezifikation
UV
15 W
15 W, 230 V, 50 Hz
50 Hz
230 V
Weiß
UV/UV2 PCR-Arbeitsstation
457 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Weisslicht-Lampe für PCR Kabine, 34-0087-01 > Spannung: 230 V