Learn More
Heidolph™ Schlauchsatz
Schläuche für Vakuum- und Wasseranschlüsse
Marke: Heidolph™ 591-35000-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Schlauchset mit 12 m-Stück einschließlich Schlauchklemmen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
39.4 ft. | |
Rotationsverdampfer | |
6,25 m Vakuumschlauch und 6,25 m Wasserschlauch |
PTFE | |
12 m | |
Unsteril | |
Vakuumschläuche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Schlauchsatz > Im Lieferumfang enthalten: 12 m-Schlauch mit Schlauchklemmen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur