Learn More
Cole-Parmer™ Röhrchengestell
Röhrchengestell für Mikroröhrchen
Marke:  Cole-Parmer™ 79520-96
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10774337
  • 467.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Alle Inkubatoren enthalten Fenster aus Acryl-Rauchglas und sind kompakt genug, um auf der Bank positioniert zu werden. Die Schüttelbewegung wird über einen Mikroprozessor gesteuert und über die digitale LED-Anzeige eingestellt. Der Inkubator verfügt außerdem über einen vielseitigen digitalen Zeitgeber, der zwischen 1 Sekunde und 9 Tagen eingestellt werden kann.
SI500 und SI600
Bietet eine Orbitalschüttelbewegung, einstellbar zwischen 30 U/min und 300 U/min bei sanftem Startvorgang. Ein großes Angebot an Zubehörgestellen aus Edelstahl zum Halten von 1,5 ml-, 15 ml- und 50 ml-Probenröhrchen. Zubehörgestelle werden mit einem Magnalock System auf der kreisenden Plattform gehalten und lassen sich so schnell ohne Werkzeuge befestigen und lösen.
SI505
Optimiert für die Verwendung mit Mikrotiterplatten mit einem Orbit von 1,5 mm und einem Drehzahlbereich zwischen 250 U/min und 1.250 U/min. Mit Wassertabletts zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in der Kammer und zur Minimierung der Probenverdunstung.
  • Inkubator-Schüttler-Kombination
  • Digitale Anzeige für Temperatur und Geschwindigkeit
  • Integrierter Timer
  • Einzigartige, herausziehbare Plattform für einfaches Be- und Entladen
  • Zubehörgestelle für Röhrchen mit einstellbarem Neigungswinkel, mit Magnalock Kopplungssystem erhältlich Ideal für Zellkulturanwendungen, insbesondere Suspensionskulturanwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
64 x 1,5-ml-Röhrchen
Röhrchengestell
64
1,5 ml
S1500/1
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Röhrchengestell > Fassungsvermögen:1,5 ml