Learn More
Greiner Bio-One Röhrchen, Polypropylen, runder Boden, nicht steril
Eignene sich durch ihre gute thermischer, chemische und mechanische Stabilität für eine Vielzahl an Einsatzzwecken.
Marke:  Greiner Bio-One 115201
Artikelnummer. 10353821
  • 120.03 CHF / 2000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
  • Polypropylenröhrchen haben eine besonders gute thermische, chemische und mechanische Stabilität.
  • Das Material ist für die Lagerung von chemischen und biologischen Proben ideal geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 mm
Polypropylen
250/Packung
5 ml
75 mm
Unsteril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Röhrchen, Polypropylen, runder Boden, nicht steril > 5 ml, 250/Pk.