Learn More
Labconco™ Röhrchenhalter für Fast Freeze™ und Lyph-Lock™ Kolben
Hält die Röhrchen aufrecht für die Gefriertrocknung.
Marke: Labconco™ 7379500
269.95 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hält die Röhrchen aufrecht für die Gefriertrocknung.
Röhrchenhalter, 30 x 115 mm- Für je bis zu 4 (50 ml-) 30 x 115 mm-Röhrchen
- Passt in Kolben mit 900 ml oder mehr
- Aus Edelstahl
- Hält Röhrchen in aufrechter Position (Röhrchen und Glaswaren nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Edelstahl | |
Fast-Freeze™ Kolben mit 900 ml oder mehr | |
3,25 in. | |
0,5 lb. |
Röhrchen 30mm x 115mm | |
Schlauchhalter aus Edelstahl | |
6,7 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Röhrchenhalter für Fast Freeze™ und Lyph-Lock™ Kolben > Halter für 30 x 115 mm-Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur