Learn More
Cytiva X5 TUBE HOLDER (VE=5 EA)
Marke: Cytiva 28954329
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Organisation kleiner Schläuche auf der nassen Seite von ÅKTA Avant- oder ÅKTA-Pure-Systemen. Am System durch kleine Löcher an der linken Kante der nassen Seite und an den Pumpenfronten befestigt.
Spezifikation
Röhrchenhalter | |
Organisieren Sie kleine Schläuche auf der nassen Seite von AKTA avant oder AKTA pure | |
Polyoxymethylen (POM-C) | |
5/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva X5 TUBE HOLDER (VE=5 EA) > Röhrchenhalter AKTA avant, Polyoxymethylen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur