Learn More
Löser™ Drainage Tube for Osmometer
Provides precision while cleaning the needle and needle hole of an automatic osmometer. Loeser™ Drainage Tube for Osmometer fits into to Drainage Bottle.
Marke: Löser™ 0.01.0007
2.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Used with Drainage Bottle
- For cleaning needle and needle hole of automatic osmometers
- Length: 300mm
Spezifikation
Drainage Tube 300 mm | |
Osmometer Type 15/16 | |
Cleaning osmometer needle and needle hole |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Löser™ Drainage Tube for Osmometer > Size: 30cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur