Learn More
Thermo Scientific™ Pharmazie-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Innovative Kühllösungen für die Anforderungen im Gesundheitswesen und in der Forschung
9386.70 CHF - 16482.00 CHF
Spezifikation
Kältemittel R290
Display Mikroprozessor
Produktlinie TSX-Reihe
Abtauen Automatisch
Überwachungsoptionen Alarm, Schreiber
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Ausführung der Tür Steckertyp Elektrische Anforderungen Abmessungen (T x B x H) innen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausführung der Tür Steckertyp Elektrische Anforderungen Abmessungen (T x B x H) innen Preis Menge & Verfügbarkeit  
17388833
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TSX5005PD
Doppelglas NEMA 6-15 208 bis 230 V / 60 Hz 28,5 x 52,5 x 58 in. (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
16482.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15923620
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TSX5005PV
Doppelglas CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz 28,5 x 52,5 x 58 in. (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
13768.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16327181
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TSX1205PV
Glas CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz 21,8 x 20,0 x 52,4 in. (55,4 x 50,8 x 133,1 cm)
9386.70 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16307191
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TSX3005PV
Glas CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz 28,5 x 30,0 x 58,0 in. (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
11356.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15628416
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TSX2305PV
Glas CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz 28,5 x 24 x 58 in. (72,3 x 61 x 147,3 cm)
10452.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pharmazie-Hochleistungskühlschränke der Serie Thermo Scientific™ TSX enthalten Funktionen, die zum Schutz der Proben und zu Zwecken der Nachhaltigkeit für die medizin- und pharmaziegerechte Lagerung von Arzneimitteln, Impfstoffen und chemotherapeutischen Materialien bei Temperaturen von 2 °C bis 8 °C konzipiert wurden. Die V-Antriebstechnologie dieser Serie gewährleistet durch kontinuierliche Anpassung an die Anwendungsumgebung eine hohe Temperaturstabilität. In Folge wird deutlich weniger Energie benötigt, ohne die Proben zu gefährden.
  • Entwickelt für die sichere Lagerung von Arzneimitteln,  Impfstoffen, Chemotherapie-Materialien und anderen medizinischen Stoffen, die einen Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C erfordern
  • Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
  • Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
  • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
  • Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde.
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Betriebstemperaturbereich: 2 ° bis 8 °C (werkseitig auf 5 °C voreingestellt)
  • Bequeme, ausziehbare Schubkörbe für einfache Inventarisierung und schnellen Zugriff
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
  • Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Innenbeleuchtung, Sollwertsicherheit und Alarmen
  • Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
  • Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
  • Ergonomische Türgriffe
  • Datenschreiber optional erhältlich
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
Spezifikation
R290
TSX-Reihe
Alarm, Schreiber
Smart Vue-kompatibel
Mikroprozessor
Automatisch
Optional
Dokumentation
Product Certifications
*Daten liegen vor. Basierend auf Vergleichen zwischen der Serie TSX und Thermo Scientific Modellen der vorherigen Generation
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pharmazie-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX