Learn More
Thermo Scientific™ TSX Zubehör für Außenbeleuchtung für Tiefkühlgeräte
This TSX freezer exterior illumination option provides sample safety alert and alarm indications to protect your samples.
516.57 CHF - 646.22 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Außenlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Außenlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17344650
|
Thermo Scientific™
TSXLBLG |
Zur Verwendung mit TSX600/700 Tiefkühlgeräten | 920 mm |
646.22 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17354650
|
Thermo Scientific™
TSXLBSM |
Zur Verwendung mit TSX400/500 Tiefkühlgeräten | 500 mm |
516.57 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Diese Option für die Außenbeleuchtung des TSX Gefriergeräts gibt zum Schutz der Proben Sicherheitswarnungen und Alarmsignale aus.
Spezifikation
Kunststoff | |
Klar |
Nur kompatibel mit TSX-Geräten, die nach dem 25. Mai 2021 gebaut wurden. Herstellungsdatum siehe Etikett auf der linken Seite des TSX-Schranks.