Learn More
Thermo Scientific™ TSG Allzweck-Kühlschränke - in Kisten verpackt
Die Universalkühlschränke der TSG Serie sind mit den Leistungs-, Sicherheits- und Qualitätsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific™ erwarten.
5512.50 CHF - 9250.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | TSG Serie Allzweck-Laborkühlschrank |
---|---|
Temperatur (Sollwert) | +5&Grad;C |
Kältemittel | R290 |
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 30 kg |
Oberflächenbehandlung außen | Lackierter Stahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Ausführung der Tür | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Ausführung der Tür | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17167748
![]() |
Thermo Scientific™
TSG400REGCV |
400 l | Glas | EU | N/A | ||||||
17107758
![]() |
Thermo Scientific™
TSG400RESCV |
400 l | Fest | EU | N/A | ||||||
17187758
![]() |
Thermo Scientific™
TSG700REGCV |
700 l | Glas | EU | N/A | ||||||
17127768
![]() |
Thermo Scientific™
TSG700RESCV |
700 l | Fest | EU | N/A | ||||||
17147738
![]() |
Thermo Scientific™
TSG1500REGCV |
1500 l | Glas | EU | N/A | ||||||
17187738
![]() |
Thermo Scientific™
TSG1500RESCV |
1500 l | Fest | EU | N/A | ||||||
Beschreibung
™ Die Thermo Scientific Universalkühlschränke der TSG Serie wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt. Die TSG Serie ist ideal für die anspruchsvollen Anforderungen des täglichen Einsatzes in Forschungs-, klinischen und industriellen Labors, in denen Reagenzien, Medien, Proteine und Proben aufbewahrt werden, die täglich im Labor verwendet werden.
Die Universalkühlschränke der TSG Serie wurden speziell für Ihr Labor entwickelt und vereinen die Leistung, Sicherheit und Qualität, die für alltägliche Laboranwendungen erforderlich sind.
- Große Auswahl an Größen von 400 l bis 1500 l Doppeltür
- Glastür (Dreifachscheibe) und massive Türkonfigurationen
- Flüsterleiser Betrieb < 50 dBA
- Innen und außen weiß lackiert
- Adaptives Abtauen
- Alarm für Temperatur, Tür offen und Stromausfall (mit Batteriepufferung).
- Geringe Wärmeabgabe
- Kabeldurchführung hinten
- Schloss mit Schlüssel
- LED-Beleuchtung im Innenraum
- Umweltverträgliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
- Fernalarmkontakte
Spezifikation
TSG Serie Allzweck-Laborkühlschrank | |
R290 | |
Lackierter Stahl | |
Digital Mikroprozessor | |
Adaptives Abtauen | |
Alarm | |
Smart-Vue Pro kompatibel | |
50 Hz |
+5&Grad;C | |
30 kg | |
Lackierter Stahl | |
1 Hintere Zugangsöffnung | |
Verpackt | |
Türschloss | |
230 V | |
Energie Effizient |