Learn More
Thermo Scientific™ TSG General Purpose Freezers - Boxed
Die Universalgefriergeräte der TSG Serie sind mit den Leistungs-, Sicherheits- und Qualitätsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific™ erwarten.
6060.15 CHF - 9346.50 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Mehrzweck-Labor-Gefrierschrank der TSG Serie |
---|---|
Temperaturbereich | -12°C bis -30°C |
Temperatur (Sollwert) | -20°C |
Ausführung der Tür | Fest |
Schrankmaterial | Stahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17187728
![]() |
Thermo Scientific™
TSG1500FESBV |
1500 l | EU |
9346.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17107748
![]() |
Thermo Scientific™
TSG400FESBV |
400 l | EU |
6060.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17127758
![]() |
Thermo Scientific™
TSG700FESBV |
700 l | EU |
7205.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific Allzweck-Labortiefkühlgeräte der TSG Serie wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt. Die TSG Serie ist ideal für die anspruchsvollen Anforderungen des täglichen Einsatzes in Forschungs-, klinischen und industriellen Labors, in denen Reagenzien, Medien, Proteine und Proben aufbewahrt werden, die täglich im Labor verwendet werden.
TSG Series Freezers are designed with your laboratory in mind, combining the performance, security, and quality required for everyday laboratory applications.
- Wide range of sizes from solid door 400 L to 1500 L double door.
- Whisper quite operation < 50 dBA
- White painted interior and exterior
- Adaptive Defrost
- Temperature, door ajar, and power failure (with battery backup) alarms.
- Low heat output
- Rear access port
- Keyed Lock
- LED interior lighting
- Green hydrocarbon refrigerants
- Remote alarm contacts
Spezifikation
Mehrzweck-Labor-Gefrierschrank der TSG Serie | |
-20°C | |
Stahl | |
30 kg | |
Ja | |
36 Monate | |
Schachtel | |
Smart-Vue Pro-kompatibel | |
50 Hz |
-12°C bis -30°C | |
Fest | |
Lackierter Stahl | |
CE | |
1 hintere Zugangsöffnung | |
Adaptives Abtauen | |
Alarm | |
230 V | |
R290 |