Learn More
Thermo Scientific™ TSG Allzweck-Tiefkühlgeräte - in Kisten verpackt
GREENER_CHOICE
Die Universalgefriergeräte der TSG Serie sind mit den Leistungs-, Sicherheits- und Qualitätsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific™ erwarten.
6351.60 CHF - 9808.80 CHF
Spezifikation
Beschreibung Mehrzweck-Labor-Gefrierschrank der TSG Serie
Temperaturbereich -12°C bis -30°C
Temperatur (Sollwert) -20°C
Ausführung der Tür Fest
Schrankmaterial Stahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17127748
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TSG400FESCV
400 l EU
6351.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17147758
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TSG700FESCV
700 l EU
7557.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17107738
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TSG1500FESCV
1500 l EU
9808.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
™ Die Thermo Scientific Allzweck-Labortiefkühlgeräte der TSG Serie wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt. Die TSG Serie ist ideal für die anspruchsvollen Anforderungen des täglichen Einsatzes in Forschungs-, klinischen und industriellen Labors, in denen Reagenzien, Medien, Proteine und Proben aufbewahrt werden, die täglich im Labor verwendet werden.
Die Tiefkühlgeräte der TSG Serie wurden speziell für Ihr Labor entwickelt und vereinen die Leistung, Sicherheit und Qualität, die für alltägliche Laboranwendungen erforderlich sind.
  • Große Auswahl an Größen von 400 l mit massiver Tür bis 1500 l Doppeltür.
  • Flüsterleiser Betrieb < 50 dBA
  • Innen und außen weiß lackiert
  • Adaptives Abtauen
  • Alarm für Temperatur, Tür offen und Stromausfall (mit Batteriepufferung).
  • Geringe Wärmeabgabe
  • Kabeldurchführung hinten
  • Schloss mit Schlüssel
  • LED-Beleuchtung im Innenraum
  • Umweltverträgliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
  • Fernalarmkontakte
Spezifikation
Spezifikation
Mehrzweck-Labor-Gefrierschrank der TSG Serie
-20°C
Stahl
30 kg
Ja
1 hintere Zugangsöffnung
Adaptives Abtauen
Alarm
230 V
R290
-12°C bis -30°C
Fest
Lackierter Stahl
CE
Digitaler Mikroprozessor
12 Monate
Verpackt
Smart-Vue Pro-kompatibel
50 Hz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TSG Allzweck-Tiefkühlgeräte - in Kisten verpackt