missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar mit Disinhibitor

Führen Sie Sterilitätstests für Ihre Arzneibuchartikel mit diesem Medium durch, das Desinhibitor enthält.

Marke:  Thermo Scientific™ PO5095A

16.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10178962

  • 20.70 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Einfache Probenahme von Oberflächen für die Umweltüberwachung nach der Reinigung und Desinfektion mit Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar mit Desinhibitor, der Lecithin, Polysorbat 80, Natriumthiosulfat und Tween 80 enthält, um Oberflächendesinfektionsmittel zu neutralisieren und die Rückgewinnung von Mikroorganismen zu unterstützen. Die Zugabe von Natriumthiosulfat entspricht den Anforderungen der internationalen Arzneibücher1,2,3,4.

Verwenden Sie zur Sterilitätskontrolle Trypton-Soja-Agar mit Disinhibitor, wenn Sie die möglichen Rückstände von Desinfektionsmitteln und Konservierungsmitteln neutralisieren.

  • Unterstützt die Rückgewinnung von Mikroorganismen bei der Neutralisierung von Desinfektionsmitteln und Konservierungsmitteln.
  • Entspricht den in internationalen Arzneibüchern beschriebenen Rezepturen.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Elfenbeinfarben, transparent
Trypton-Soja-Agar mit Disinhibitor
Deutschland
17 g ± 5 %
10 Stück/Packung
6°bis 12 °C
Kennzeichnungsplatte
Agar
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6273797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2025 Catalog NumberPO5095A
Chargennummer6268234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2025 Catalog NumberPO5095A
Chargennummer6255049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2025 Catalog NumberPO5095A
Chargennummer6245974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog NumberPO5095A
Chargennummer6237619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberPO5095A
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar mit Disinhibitor >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt