Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Galle-Agar mit X-Glucuronid (TBX-Agar)
Mit diesem selektiven, chromogenen, gebrauchsfertigen Medium können Sie Escherichia coli in Nahrungs- und Futtermittelproben erkennen und aufzählen.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5109A
85.22 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11974162
  • 89.70 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erkennen und zählen Sie Escherichia coli in Lebensmittelproben mit dem Medium Thermo Scientific™ Trypton-Galle-X-Glucuronid (TBX). Der TBX-Agar bietet die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederbelebung aus gefrorenen Proben und den Nachweis von schlechten Laktosefermentern des ursprünglichen Trypton-Galle-Agars.1,2Darüberhinaus wird durch den Zusatz des Chromogens X-Glucuronid die Glucuronidaseaktivität, einem Enzym, das nachweislich sehr spezifisch für Escherichia coli ist, bestimmt3. Der freigesetzte Chromophor im TBX-Medium ist unlöslich und sammelt sich in den Zellen an, wodurch farbige Zielkolonien leicht zu identifizieren sind
Die meisten Escherichia coli-Stämme können von anderen coliformen Bakterien durch die Anwesenheit des Enzyms Glucuronidase unterschieden werden. Jedoch sind etwa 3 bis 4 % der Escherichia coli Glucuronidase negativ, insbesondere Escherichia coli O157-Stämme4.
Das Chromogen im TBX-Medium ist 5-Bromo-4-Chlor-3-indolyl-beta-D-Glucuronid (X-Glucuronid) und wird von Glucuronidase bestimmt. Escherichia coli -Zellen sind in der Lage, diesen Komplex intakt zu absorbieren, und die intrazelluläre Glucuronidase spaltet die Bindung zwischen dem Chromophor und dem Glucuronid. Der freigesetzte Chromophor ist gefärbt und sammelt sich in den Zellen an, so dass Escherichia coli -Kolonien blau/grün gefärbt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Elfenbeinfarben, transparent
90mm-Einzelplatte
TBX Medium
17 mL
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
6°bis 12 °C
Deutschland
Agar
17 g ± 5 %
10/Pckg.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6268243 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2025 Catalog NumberPO5109A
Chargennummer6255064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2025 Catalog NumberPO5109A
Chargennummer6245983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberPO5109A
Chargennummer6242475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog NumberPO5109A
Chargennummer6239797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog NumberPO5109A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Trypton-Galle-Agar mit X-Glucuronid (TBX-Agar) >