Learn More
Tryptamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11996611
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Tryptamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996611
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11996611
Marke: Thermo Scientific Acros 186122500
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 61-54-1 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-54-1
Summenformel C10H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 160.22
MDL-Nummer MFCD00005661
InChI-Schlüssel APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin
PubChem CID 1150
ChEBI CHEBI:16765
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Ethanamin
SMILES NCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tryptamine
Schmelzpunkt 113.0°C to 117.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 137.0°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 185°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Beilstein 22,I,636
Merck Index 15,9976
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, practically insoluble in ether, benzene and, chloroform
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flocken oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0452188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number186120100,186122500,186120500
ChargennummerA0452188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog Number186120100,186122500,186120500
ChargennummerA0446881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number186120100,186122500,186120500
ChargennummerA0393829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number186120100,186122500,186120500
ChargennummerA0405439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number186120100,186122500,186120500
Produktidentifikator
  • Tryptamine
Name des Produkts
Tryptamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >