Learn More
Bollé Safety Tryon Platinum™ Clear Safety Glasses Artikelnummer.: 15831745
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bollé Safety Tryon Platinum™ Clear Safety Glasses
Artikelnummer. 15831745
Tryon Überbrille
Click to view available options
Modell:
Tryon
Tryon Überbrille
Artikelnummer. 15831745
Marke: Bollé Safety TRYOTGPSI
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Safety glasses with clear lenses that are essential indoors.
  • Ultra-Wickelrahmen mit sportlichem Design
  • PLATINUM™-Beschichtung
  • Koinjizierte PC/TPR-Bügel
  • Rutschfeste verstellbare Brücke
  • Flex 160°; Bügel
  • Das OTG-Modell kann über den meisten rezeptpflichtigen Brillen getragen werden und besitzt ausziehbare Bügel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166 ft. CE
Objektivtyp 2,2 mm, Kurve 4
Linsenbeschichtung PLATINUM™-Beschichtung
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Schutzbrille
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die kontinuierliche Arbeit, beständig gegen feine Partikel, Beschlagen, geeignet für Umgebungen mit extrem heißen und kalten Temperaturen
Rahmenfarbe Schwarz, blau
Modell Tryon Überbrille
Art des Seitenschilds FLEX 160° und erweiterbare, koinjizierte PC/TPR-Riemen
Seitenschildfarbe Schwarz
Gewicht (metrisch) 41 g
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial koinjiziertes PC/TPR
UV-Schutz Keine
Frame Type Rundum-Design
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bolle Safety TRYON
    • Bollé Safety - Platinum efficiency demonstration
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
      • Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Bolle Safety Platinum coating
        Specification Sheets
        Berichtigung von Produktinhalten
        Name des Produkts
        Bollé Safety Tryon Platinum™ Clear Safety Glasses >