Learn More
behr Labor-Technik™ Temperatur- und Zeit-Steuergerät TRS300, mikroprozessorgesteuerte Einheit
TRS 300: Temperatur- und zeitgesteuert können bis zu 10 Temperatur-Zeit-Kombinationen programmiert werden
Marke: behr Labor-Technik™ B00217820
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- behr Eintastenbedienung für besonders schnelle und einfache Programmierung
- Menünavigation in lokaler Sprache
- 10 frei konfigurierbare Programme für Blocktemperatur und Verdauungszeit
- Die integrierten Sicherheitsfunktionen schalten die angeschlossenen Geräte bei Kurzschluss oder Ausfall des Temperatursensors aus
- Die integrierten Sicherheitsfunktionen schalten die angeschlossenen Geräte bei Kurzschluss oder Ausfall des Temperatursensors aus
- 10 frei konfigurierbare Programme für Blocktemperatur und Verdauungszeit
- Menünavigation in lokaler Sprache
Spezifikation
18 cm | |
15 cm | |
Gehäuse TRS300 | |
Temperatur- und Zeitsteuergerät |
1 Standard- oder programmierbares Modul, 1 Phenolreaktor, Zubehörreaktor | |
450°C | |
Digital |
BEH026 module commande trs300
DateigrößeVersion: 966 kB
BEH011 behr Labor Technik Product Program 05 2008 Franzosisch
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
behr Labor-Technik™ Temperatur- und Zeit-Steuergerät TRS300, mikroprozessorgesteuerte Einheit > Anzeige:Digital
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur