Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Atmungsaktive Hose Ausgelegt auf Tragekomf., Sicherh. + Reißfestigkeit. Antistatik-Schutz und genereller Schutz gegen größere Partikel, radioaktive Staubpartikel und Chemikalienspritzer. PSA Kat. III.
Marke: KleenGuard™ 99540
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zugelassen als komplexe persönliche Schutzausrüstung (Kategorie III) zum Schutz gegen die durch das CEN spezifizierten Gefahrenstufen Typ 5 & 6.
- Atmungsaktive Einweg-Hose für maximalen Tragekomfort und maximale Sicherheit. Bietet Antistatik-Schutz sowie generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel.
- Widerstandsfähiges SMS-Material mit Spezialbehandlung für verbesserten Schutz
- Geeignet zur Verwendung als Schutz gegen Feststoffpartikel und radioaktive Kontamination durch feste Partikel – EN 1073-2.
Spezifikation
3 Extragroß | |
Spunbond Polypropylene | |
Größere Partikel, radioaktiver Staub und chemische Spritzer | |
Während der Arbeit in der Chemie- und Pharmaindustrie. |
Hosen | |
Weiß | |
Zweilagiger Stoff |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KleenGuard™ KleenGuard™ > Größe: Größe 3X
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur