Learn More
Novus Biologicals™ Tropodithietic acid Broad spectrum antibiotic
Breitbandantibiotikum
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-62760
Artikelnummer. 18297533
  • 328.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Molecular Weight: 212.3
PubChem ID: 44632924
Application Notes: May be dissolved in DMSO (5 mg/mL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
750590-18-2
Orange Powder. May be Dissolved in DMSO (5 mg/mL).
1 mg
Tropodithietic acid Broad spectrum antibiotic
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
>98% (HPLC); NMR (conforms)
Synthetisch
Pulver
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Tropodithietic acid Broad spectrum antibiotic > 1 mg