Learn More
Tropinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10055953
Zum Warenkorb hinzufügen
Tropinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10055953
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10055953
Marke: Thermo Scientific Acros 140570050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 532-24-1 | C8H13NO | 139.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-24-1
Summenformel C8H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 139.20
MDL-Nummer MFCD00005549
InChI-Schlüssel QQXLDOJGLXJCSE-UHFFFAOYNA-N
Synonym tropinone, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-tropanone, tropanone, tropanon, tropinon, tropionone, 3-tropinone, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-methyl, 1.alpha.h,5.alpha.h-tropan-3-one
PubChem CID 79038
IUPAC-Name 8-Methyl-8-Azabicyclo[3.2.1]Octan-3-on
SMILES CN1C2CCC1CC(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropinone
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 41.0°C to 44.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Siedepunkt 113.0°C (25.0 mmHg)
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 21,258
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, ether, acetone, benzene, slightly soluble in chloroform
Formelmasse 139.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0393504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number140570050,140570500,140570100
ChargennummerA0395436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number140570050,140570500,140570100
ChargennummerA0409968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number140570050,140570500,140570100
ChargennummerA0412878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2022 Catalog Number140570050,140570500,140570100
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tropinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Tropinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >