Learn More
Smeg™ Wagensystem zum Waschen von Pipetten
Zum Waschen von Vollpipetten mit einer Länge von bis zu 55 cm. Smeg Instruments Wagensysteme zum Waschen von Pipetten haben 20 Positionen für das Waschen von Pipetten und/oder Kolben von 45 bis 49 cm Höhe.
Marke:  Smeg™
Artikelnummer. 12693860
  • 1840.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rollwagen aus Edelstahl
  • 20 Positionen für Pipetten mit einer Höhe von 55 cm
  • 20  Positionen für Pipetten und/oder Kolben mit einer Höhe von 45 bis 49 cm
Spezifikation
Spezifikation
Wagensystem zum Waschen von Pipetten
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Smeg™ Wagensystem zum Waschen von Pipetten > Wagensystem zum Waschen von Pipetten