Learn More
Multiroir Controlec™ Rollwagen für Inkubatoren
Die Multiroir Mehrzweck-Kunststoffwagen sind praktisch sowie funktional und eignen sich ideal für den allgemeinen Transport mehrerer Gegenstände im Labor oder am Arbeitsplatz.
Marke: Multiroir Controlec™ 65002
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Aluminiumrahmen mit Griffen an jedem Ende
- Erhältlich mit zwei oder drei Tabletts
- Auf Laufrollen für einfachen Transport
- Erhältlich in Hellgrau oder Schwarz
Specifications
Hellgrau | |
80 kg/Tablett, insgesamt 250 kg | |
3 |
Gesamtgröße 1.100 mm x 520 mm x 1020 mm; Tablett 504 mm x 910 mm | |
Aluminiumrahmen, Polypropylen-Einlegeböden | |
Polypropylen |
Multiroir chariot polyvalent plastique gris clair
DateigrößeVersion: 184.2 kB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Multiroir Controlec™ Rollwagen für Inkubatoren > Farbe:Hellgrau, Abmessungen (L x B x H):Gesamt 1.100 mm x 520 mm x 1020 mm; Tablett 504 mm x 910 mm, Anzahl der Einlegeböden:Drei
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction